missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11c Antibody (HC1/1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30146963 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30146963

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP234629CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11c
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon HC1/1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 95, 95 alpha chain, 95, alpha subunit, CD11 antigen-like family member C, CD11c, CD11c antigen, CD11Cleu M5, alpha subunit, integrin alpha-X, integrin, alpha X (antigen CD11C (p150), alpha polypeptide), integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit), Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, Leukocyte adhesion receptor p150, leukocyte surface antigen p150, myeloid membrane antigen, alpha subunit, p150 95 integrin alpha chain, SLEB6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human monocytic U937 phorbol ester-treated cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3687
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.