Learn More
CD11b Rat anti-Mouse,Human, BB700, Clone: M1/70, BD Horizon™
Código de producto. 15895029
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15895029 0.1 mg cada uno
15805039 25 μg cada uno
2 options
Código de producto. 15895029
Marca: BD Biosciences 566416
Rat Monoclonal Antibody
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse,Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD11b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon M1/70
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Rat
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ