Learn More
CD11b Rat anti-Mouse,Human, BB700, Clone: M1/70, BD Horizon™
Código de producto. 15805039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15805039 25 μg cada uno
15895029 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15805039 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566417
Rat Monoclonal Antibody
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse,Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD11b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon M1/70
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Rat
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ