missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD11b Antibody (M1/70.15) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Descripción
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Human,Mouse,Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD11b |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | M1/70.15 |
| Conjugado | Janelia Fluor 585 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Rat Monoclonal CD11b Antibody (M1/70.15) was made to T cell enriched splenocytes from B10 mice. |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?