missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD117 (c-Kit) Rat, anti-Mouse, APC, Clone: 2B8, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17178571
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17178571 25 μg 25 microgramos
17168571 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17178571

Marca: Stemcell Technologies 60025AZ.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

  • The 2B8 antibody reacts with CD117 (c-Kit), an ∼145 kDa type 1 transmembrane receptor for c-Kit ligand (stem cell factor/steel factor) that is broadly expressed on hematopoietic stem cells in bone marrow, including pluripotent and erythroid progenitor cells and B and T lymphocyte precursors, as well as on mast cells
  • CD117 belongs to the tyrosine kinase receptor family and possesses five immunoglobulin-like C2-type domains and a cytoplasmic protein kinase domain
  • Binding of c-Kit ligand to CD117 induces dimerization and autophosphorylation, which activates several intracellular signaling pathways critical for the proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells
  • The 2B8 antibody does not block binding of c-Kit ligand
  • This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse Hematopoietic Progenitor Cell Isolation Kit (Catalog #19856)

Especificaciones

Antígeno CD117 (c-Kit)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 2B8
Conjugado APC
Especie del huésped Rat
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Isotype IgG2b κ
Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.