missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD117 (c-Kit) Mouse, anti-Human, PE, Clone: 104D2, STEMCELL Technologies

Código de producto. p-7218188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17118961 25 Tests 25 tests
17108961 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17118961

Marca: Stemcell Technologies 60087PE.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The 104D2 antibody reacts with CD117 (c-Kit), an ∼145 kDa type 1 transmembrane receptor for c-Kit ligand (stem cell factor/steel factor) that is broadly expressed on hematopoietic stem cells in bone marrow, including pluripotent and erythroid progenitor cells and B and T lymphocyte precursors, as well as on mast cells and melanocytes
  • CD117 is expressed on ∼1 - 4% of bone marrow cells, the majority of which (∼50 - 70%) co-express CD34 and comprise progenitor cells and their precursors
  • CD117 belongs to the tyrosine kinase receptor family and possesses five immunoglobulin-like C2-type domains and a cytoplasmic protein kinase domain
  • Binding of c-Kit ligand to CD117 induces dimerization and autophosphorylation, which activates several intracellular signaling pathways critical for the proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells
  • Binding of the 104D2 antibody does not block binding of c-Kit ligand or antibody clone SR1

Especificaciones

Antígeno CD117 (c-Kit)
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 104D2
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Cynomolgus, Human
Isotype IgG1 κ
Tipo de célula Endoderm, PSC-Derived, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.