Learn More
CD115 (c-fms) Rat anti-Mouse, APC, Clone: AFS98, Proteintech
Código de producto. 17254656 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17254656 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17254656 Proveedor Proteintech N.º de proveedor APC65095100UG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rat Monoclonal Antibody
The CD115 (c-fms) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody to a n/a of mouse CD115 (c-fms). This antibody recognizes mouse antigen. The CD115 (c-fms) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Especificaciones
Antígeno CD115 (c-fms)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AFS98
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado APC
Especie del huésped Rat
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12978
Especies diana Mouse
Formulario Liquid
Isotype IgG2a