missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD107a Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: H4A3, Proteintech

Código de producto. 17531576 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Conjugado:
CoraLite 488
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Conjugado unitSize
17531576 CoraLite 488 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17531576

Marca: Proteintech CL48865051100TESTS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD107a antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a human adherent peripheral blood cells of human CD107a. This antibody recognizes human antigen. The CD107a antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™488.

Especificaciones

Antígeno CD107a
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon H4A3
Concentración 5 μL/Test
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Mouse
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3916
Especies diana Human
Isotype IgG1
N.º de reacciones 100 Tests
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.