missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD106 Mouse anti-Human, PE, Clone: 51-10C9, BD

Código de producto. p-7092395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15841229 25 Tests cada uno
15838328 100 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15841229

Marca: BD Biosciences 561679

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 51-10C9 monoclonal antibody specifically binds to CD106. CD106 is a 100-110 kDa type I transmembrane sialoglycoprotrein that is also known as Vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) and INCAM-110. CD106 is expressed at high levels on the surface of cytokine-stimulated endothelium, and at minimal levels on unstimulated endothelium. VCAM-1 serves as a ligand for the leukocyte integrins α4β1 (CD49d/CD29 complex; VLA-4) and α4β7 (LPAM-1). The 51-10C9 monoclonal antibody inhibits the in vitro binding of lymphocytes and monocytes to VCAM-1 on stimulated endothelium.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD106
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 51-10C9
Conjugado PE
Descripción VCAM-1; Vascular cell adhesion protein 1; INCAM-100; L1CAM
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.