missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD105 (Endoglin) Mouse, anti-Human, Alexa Fluor 488, Clone: 43A3, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17128711
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17128711 25 Tests 25 tests
17118711 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17128711

Marca: Stemcell Technologies 60039AD.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The 43A3 antibody reacts with CD105 (endoglin), an ∼180 kDa cell surface glycoprotein which is a disulfide-bonded homodimer of ∼90 kDa type I transmembrane subunits
  • CD105 is a component of the TGF-β receptor complex and is expressed by vascular endothelial smooth muscle cells, syncytiotrophoblasts of placenta and activated macrophages, and at relatively low levels by stromal fibroblasts
  • Its expression is also observed in some types of tumors, and levels are up-regulated on the endothelium during angiogenesis
  • CD105 has important roles in angiogenesis, cardiovascular development, and vascular remodeling, and the protein serves a regulatory role in cytoskeletal reorganization by modulating the sites of focal adhesion and cellular migration
  • This antibody clone has been verified for labeling human mesenchymal cells grown in MesenCult™ Proliferation Kit (Human; Catalog #05411) and MesenCult™-XF Medium (Catalog #05420)

Especificaciones

Antígeno CD105 (Endoglin)
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 43A3
Conjugado Alexa Fluor 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG1 κ
Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.