Learn More
CD103 (Integrin alpha E) Monoclonal Antibody (B-Ly7), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
185.00€ - 392.00€
Especificaciones
Antígeno | CD103 (Integrin alpha E) |
---|---|
Clon | B-Ly7 |
Concentración | 0.4 μg/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30055934
|
Invitrogen
H075T03R02-A |
100 Tests |
392.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30055875
|
Invitrogen
H075T02R02-A |
25 Tests |
185.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD103 (Integrin alpha E) Monoclonal antibody specifically detects CD103 (Integrin alpha E) in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
CD103 (Integrin alpha E) | |
0.4 μg/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
P38570 | |
3682 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
B-Ly7 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Red 685 | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
A530055J10, alpha-E1, alpha-M290, aM290, antigen CD103, antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1, alpha polypeptide, CD103, DC, DCs, HML-1 antigen, human mucosal lymphocyte antigen 1, alpha polypeptide, HUMINAE, integrin alpha E, integrin alpha E, epithelial-associated, integrin alpha E1, epithelial-associated, integrin alpha M290, Integrin alpha-E, Integrin alpha-E heavy chain, Integrin alpha-E light chain, Integrin alpha-IEL, integrin subunit alpha E, integrin, alpha E, integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1, alpha polypeptide), integrin, alpha E, epithelial-associated, Intregrin alpha E2, Itgae, MGC141996, Mucosal lymphocyte 1 antigen | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Itgae |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CD103 (Integrin alpha E) Monoclonal Antibody (B-Ly7), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™