Learn More
CD10 Monoclonal Antibody (eBioCB-CALLA (CB-CALLA)), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 344.00€
Especificaciones
Antígeno | CD10 |
---|---|
Clon | eBioCB-CALLA (CB-CALLA) |
Concentración | 0.2 μg/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17890871
|
Invitrogen
H054T02B08 |
25 Tests |
155.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17840881
|
Invitrogen
H054T03B08 |
100 Tests |
344.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD10 Monoclonal antibody specifically detects CD10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD10 | |
0.2 μg/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
6030454K05Rik; Atriopeptidase; C85356; CALLA; CD10; CMT2T; common acute lymphoblastic leukemia antigen; common acute lymphocytic leukemia antigen; Enkephalinase; EPN; membrane metallo endopeptidase; membrane metalloendopeptidase; membrane metallo-endopeptidase; membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, CD10); membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase/enkephalinase); membrane metallo-endopeptidase variant 1; membrane metallo-endopeptidase variant 2; MME; NEP; neprilysin; neprilysin-390; neprilysin-411; neutral endopeptidase 24.11; SFE; Skin fibroblast elastase | |
Mme | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Mme |
eBioCB-CALLA (CB-CALLA) | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Blue 660-120S | |
Mouse | |
Human | |
P08473 | |
4311 | |
IgG2b κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |