missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD10 Monoclonal Antibody (eBioCB-CALLA (CB-CALLA)), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17880871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
17880871 25 Tests paquete de 25
17830881 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17880871

Marca: Invitrogen H054T02B06

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD10 (Common Acute Lymphocytic Leukemia Antigen, CALLA), is a cell surface enzyme with neutral metalloendopeptidase activity which inactivates a variety of biologically active peptides. CD10 is expressed on the cells of lymphoblastic, Burkitt's, and follicular germinal center lymphomas, immature B cells with in adult bone marrow and on cells from patients with chronic myelocytic leukemia (CML). CD10 is also present on breast myoepithelial cells, bile canaliculi, fibroblasts, with especially high expression on the brush border of kidney and gut epithelial cells. CD10 is a neutral endopeptidase that cleaves peptides at the amino side of hydrophobic residues and inactivates several peptide hormones including glucagon, enkephalins, substance P, neurotensin, oxytocin, and bradykinin. Further, CD10 is a 100 kDa type II transmembrane glycoprotein that exists in a single copy of greater than 45 kb. The 5' untranslated region of the CD10 gene is alternatively spliced, resulting in four separate mRNA transcripts and the coding region is not affected by alternative splicing. Diseases associated with CD10 dysfunction include spinocerebellar ataxia 43 and Charcot-Marie tooth Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD10
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon eBioCB-CALLA (CB-CALLA)
Concentración 0.2 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 610-70S
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Mme
N.º de referencia del gen P08473
Alias de gen 6030454K05Rik; Atriopeptidase; C85356; CALLA; CD10; CMT2T; common acute lymphoblastic leukemia antigen; common acute lymphocytic leukemia antigen; Enkephalinase; EPN; membrane metallo endopeptidase; membrane metalloendopeptidase; membrane metallo-endopeptidase; membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, CD10); membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase/enkephalinase); membrane metallo-endopeptidase variant 1; membrane metallo-endopeptidase variant 2; MME; NEP; neprilysin; neprilysin-390; neprilysin-411; neutral endopeptidase 24.11; SFE; Skin fibroblast elastase
Símbolos de los genes Mme
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.