missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1.1 antigen Antibody (CB3) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30159349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30159349 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30159349

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP128362JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1.1 antigen Monoclonal antibody specifically detects CD1.1 antigen in Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1.1 antigen
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CB3
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD1, CD1a antigen, CD1A antigen, a polypeptide, CD1a molecule, cluster of differentiation 1 A, cortical thymocyte antigen CD1A, differentiation antigen CD1-alpha-3, epidermal dendritic cell marker CD1a, FCB6, HTA1, hTa1 thymocyte antigen, R4, T6, T-cell surface antigen T6/Leu-6, T-cell surface glycoprotein CD1a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Lymphocytes from the bursa of Fabricius of outbred chickens
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 909
Especies diana Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.