Learn More
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium
Medio de producción CD BHK-21
81.50€ - 2265.00€
Especificaciones
Línea de células | BHK-21 |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Medio de producción |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15349245
|
Gibco™
A1627701 |
1 x 10 l |
81.50€
0.20 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15327695
|
Gibco™
A1627702 |
1 x 100 L | N/A | ||||||
15480714
|
Gibco™
A1627703 |
10 kg | N/A | ||||||
Descripción
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es un medio de cultivo celular definido químicamente y sin proteínas. Está diseñado para favorecer el crecimiento de células BHK-21 en cultivos en suspensión sin suero. Este medio es adecuado para aplicaciones de producción a gran escala.El medio de producción CD BHK-21 se fabrica de la siguiente manera:
Con | Sin |
Hidrolizados de proteínas |
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es el primer medio de cultivo celular que admite procesos completos sin suero y sin proteínas para células BHK-21. El formato en polvo seco es fácil de reconstituir, ya que no tiene hidrolizados en la formulación. La adaptación de células de medios que contienen suero es un procedimiento rápido y sencillo. Las células BHK-21 pueden lograr altas densidades celulares y mantener una alta viabilidad celular en este medio.
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es adecuado para cultivos en suspensión a gran escala. Puesto que no requiere suplementación con suero u otros componentes no definidos, el medio de producción Gibco™ CD BHK-21 elimina los riesgos asociados con el suero, al tiempo que le permite lograr títulos de virus uniformes y simplificar la purificación posterior.
Fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 se fabrica en instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
BHK-21 | |
Polvo | |
Medio de producción | |
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C). |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium