Learn More
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium
Código de producto. 15327695
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 100 L
1 x 10 l
10 kg
Tamaño de la unidad:
0.20 g
10 Kg
100 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15327695 1 x 100 L 100 litros
15349245 1 x 10 l 0.20 g
15480714 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15327695 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1627702
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medio de producción CD BHK-21
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es un medio de cultivo celular definido químicamente y sin proteínas. Está diseñado para favorecer el crecimiento de células BHK-21 en cultivos en suspensión sin suero. Este medio es adecuado para aplicaciones de producción a gran escala.
El medio de producción CD BHK-21 se fabrica de la siguiente manera:
Con
  • L-glutamina
  • Formato en polvo seco
Sin
  • Rojo de fenol
  • Hidrolizados de proteínas
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es el primer medio de cultivo celular que admite procesos completos sin suero y sin proteínas para células BHK-21. El formato en polvo seco es fácil de reconstituir, ya que no tiene hidrolizados en la formulación. La adaptación de células de medios que contienen suero es un procedimiento rápido y sencillo. Las células BHK-21 pueden lograr altas densidades celulares y mantener una alta viabilidad celular en este medio.
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es adecuado para cultivos en suspensión a gran escala. Puesto que no requiere suplementación con suero u otros componentes no definidos, el medio de producción Gibco™ CD BHK-21 elimina los riesgos asociados con el suero, al tiempo que le permite lograr títulos de virus uniformes y simplificar la purificación posterior.
Fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 se fabrica en instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células BHK-21
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio de producción CD BHK-21
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Cantidad 1 x 100 L
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C).
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.