Learn More
CCT4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237057 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237057 150 μL 150 microlitros
30237870 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237057
Marca: Proteintech 674551IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CCT4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CCT4. This antibody recognizes human, mouse, rabbit, pig antigen. The CCT4 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CCT4
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3C6A6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CCT-DELTA; Cctd; MGC126164; MGC126165; SRB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10575
Especies diana Human, Mouse, Rabbit, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 55-58 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1