Learn More
CCT4 Monoclonal Antibody (OTI4E6), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200015391
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17534354 30 μL 30 microlitros
17514354 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17534354
Marca: Origene Technologies TA810840S
Mouse Monoclonal Antibody
CCT4 Monoclonal antibody specifically detects CCT4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno CCT4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BEGAIN
N.º de referencia del gen Q9BUH8
Alias de gen 2610204B21Rik; A45; C78323; CCT4; cct4 protein; Cctd; CCT-delta; chaperonin containing t-complex polypeptide 1, delta subunit; chaperonin containing TCP1 subunit 4; chaperonin containing Tcp1, subunit 4 (delta); chaperonin subunit 4 (delta); SRB; Stimulator of TAR RNA-binding; T complex protein 1, delta; T-complex protein 1 subunit delta; TCP-1 delta; TCP-1-delta; Unknown (protein for MGC:134500); zgc:65789; zgc:77192
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 374-517 of human BEGAIN produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57596
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1