missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCT4 Monoclonal Antibody (OTI4E6), TrueMAB™, OriGene
Descripción
The chaperonin containing TCP1 complex (CCT), also called the TCP1 ring complex, consists of 2 back-to-back rings, each containing 8 unique but homologous subunits, such as CCT4. CCT assists the folding of newly translated polypeptide substrates through multiple rounds of ATP-driven release and rebinding of partially folded intermediate forms. Substrates of CCT include the cytoskeletal proteins actin and tubulin, as well as alpha-transducin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCT4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI4E6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CCT4 |
| N.º de referencia del gen | P50991 |
| Alias de gen | CCT-DELTA, Cctd, SRB |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?