Learn More
CCT4 Monoclonal Antibody (OTI1A3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17594414
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17594414 30 μL 30 microlitros
17574414 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17594414
Marca: Origene Technologies TA810896S
Mouse Monoclonal Antibody
CCT4 Monoclonal antibody specifically detects CCT4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CCT4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica C9orf43
N.º de referencia del gen Q8TAL5
Alias de gen 2610204B21Rik; A45; C78323; CCT4; cct4 protein; Cctd; CCT-delta; chaperonin containing t-complex polypeptide 1, delta subunit; chaperonin containing TCP1 subunit 4; chaperonin containing Tcp1, subunit 4 (delta); chaperonin subunit 4 (delta); SRB; Stimulator of TAR RNA-binding; T complex protein 1, delta; T-complex protein 1 subunit delta; TCP-1 delta; TCP-1-delta; Unknown (protein for MGC:134500); zgc:65789; zgc:77192
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human C9ORF43 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 257169
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1