missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCT4 Monoclonal Antibody (OTI1A3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17574414
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17574414 100 μL 100 microlitros
17594414 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17574414

Marca: Origene Technologies TA810896

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The chaperonin containing TCP1 complex (CCT), also called the TCP1 ring complex, consists of 2 back-to-back rings, each containing 8 unique but homologous subunits, such as CCT4. CCT assists the folding of newly translated polypeptide substrates through multiple rounds of ATP-driven release and rebinding of partially folded intermediate forms. Substrates of CCT include the cytoskeletal proteins actin and tubulin, as well as alpha-transducin.

Especificaciones

Antígeno CCT4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CCT4
N.º de referencia del gen P50991
Alias de gen CCT-DELTA, Cctd, SRB
Símbolos de los genes CCT4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CCT4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10575
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.