missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCT251236, MedChemExpress

Código de producto. 16453238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453238 10 mg 10 miligramos
16470719 1 mg 1 miligramo
16435967 5 mg 5 miligramos
16429786 50 mg 50 miligramos
16414506 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453238

Marca: Medchem Express HY101026

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CCT251236 is an orally available pirin ligand from a heat shock transcription factor 1 (hsf1) phenotypic screen with an IC50 of 19 nM for inhibition of HSF1-mediated HSP72 induction.

CCT251236 is an orally available pirin ligand from a heat shock transcription factor 1 (hsf1) phenotypic screen with an IC50 of 19 nM for inhibition of HSF1-mediated HSP72 induction.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CCT251236
CAS 1693731-40-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H32N4O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (271.43 mM)
SMILES CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCCO3)=C3C=C2)=O)C=C1NC(C4=CC(C=CC(OCCN5CCCC5)=N6)=C6C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 552.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.62
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.