Learn More
CCT245737, MedChemExpress
Código de producto. 16457658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457658 10 mg 10 miligramos
16473667 50 mg 50 miligramos
16420128 5 mg 5 miligramos
16407566 100 mg 100 miligramos
16403626 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16457658
Marca: Medchem Express HY18958
MedChemExpress CCT245737 is an orally active and seletive Chk1 inhibitor, with an IC50 of 1.3 nM.
CCT245737 is an orally active and seletive Chk1 inhibitor, with an IC50 of 1.3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT245737
CAS 1489389-18-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16F3N7O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (84.36 mM)
SMILES FC(F)(F)C(C=NC(NC1=CN=C(C#N)C=N1)=C2)=C2NC[C@H]3CNCCO3
Peso molecular (g/mol) 379.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.34
Porcentaje de pureza 97.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease