Learn More
CCT128930, MedChemExpress
Código de producto. 16465598
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16465598
Marca: Medchem Express HY13260
MedChemExpress CCT128930 is a ATP-competitive and selective inhibitor of AKT (IC50=6 nM for AKT2). CCT128930 has 28-fold selectivity over the closely related PKA kinase (IC50=168 nM) through the targeting of Met282 of AKT (Met173 of PKA-AKT chimera), as well as 20-fold selectivity over p70S6K (IC50=120 nM). Antitumor activity.
CCT128930 is a ATP-competitive and selective inhibitor of AKT (IC50=6 nM for AKT2). CCT128930 has 28-fold selectivity over the closely related PKA kinase (IC50=168 nM) through the targeting of Met282 of AKT (Met173 of PKA-AKT chimera), as well as 20-fold selectivity over p70S6K (IC50=120 nM). Antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT128930
CAS 885499-61-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20ClN5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (97.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)CC2(CCN(CC2)C3=NC=NC4=C3C=CN4)N
Peso molecular (g/mol) 341.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.84
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.