missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCT007093, MedChemExpress

Código de producto. p-200099437
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16412957

Marca: Medchem Express HY15880

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CCT007093 is an effective protein phosphatase 1D (PPM1D Wip1) inhibitor. Wip1 inhibition can activate the mTORC1 pathway and enhance hepatocyte proliferation after hepatectomy.

CCT007093 is an effective protein phosphatase 1D (PPM1D Wip1) inhibitor. Wip1 inhibition can activate the mTORC1 pathway and enhance hepatocyte proliferation after hepatectomy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CCT007093
Forma física Solid
CAS 176957-55-4
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12OS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMF : 3.33 mg/mL (12.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.8 mg/mL (10.28 mM)
SMILES O=C1/C(CC/C1=C\C2=CC=CS2)=C/C3=CC=CS3
Peso molecular (g/mol) 272.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado