Learn More
CCSAP Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233529 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233529 20 μL 20 microlitros
30237357 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30233529
Marca: Proteintech 286441AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CCSAP antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CCSAP. This antibody recognizes mouse, rat antigen. The CCSAP antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CCSAP
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 220 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes FLJ37296; FLJ41471
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126731
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 30-36 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG