Learn More
Paragon Scientific™ CCS Viscosity Standards
Código de producto. 15588864
Change view
Click to view available options
Tipo:
Especificación SAE J308
Especificación SAE J309
Especificación SAE J310
Especificación SAE J311
Especificación SAE J312
Especificación SAE J314
Especificación SAE J315
Especificación SAE J316
Especificación SAE J317
Especificación SAE J318
Especificación SAE J319
Especificación SAE J320
Especificación SAE J321
Especificación SAE J322
Especificación SAE J323
Especificación SAE J324
Especificación SAE J325
Especificación SAE J326
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Tipo unitSize
15588864 Especificación SAE J319 500 ml
15588854 Especificación SAE J308 500 ml
15598854 Especificación SAE J309 500 ml
15508864 Especificación SAE J310 500 ml
15518864 Especificación SAE J311 500 ml
15528864 Especificación SAE J312 500 ml
15538864 Especificación SAE J314 500 ml
15548864 Especificación SAE J315 500 ml
15558864 Especificación SAE J316 500 ml
15568864 Especificación SAE J317 500 ml
15578864 Especificación SAE J318 500 ml
15598864 Especificación SAE J320 500 ml
15508874 Especificación SAE J321 500 ml
15518874 Especificación SAE J322 500 ml
15528874 Especificación SAE J323 500 ml
15538874 Especificación SAE J324 500 ml
15548874 Especificación SAE J325 500 ml
15558874 Especificación SAE J326 500 ml
18 options
Código de producto. 15588864
Marca: Paragon Scientific™ CL300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los estándares de viscosidad CCS certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de equipos analíticos utilizados en pruebas de simulador de arranque en frío (CCS) según la norma ASTM D5293 y las especificaciones SAE J300.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Full Traceability to National Standards
Tipo Especificación SAE J319
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados