Learn More
Estándar de viscosidad CCS, ASTM D 5293 y especificación SAE J313, Paragon Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Fabricado en el Reino Unido
- 2 años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Certificado de análisis | Yes |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.