Learn More
Estándar de viscosidad CCS, ASTM D 5293 y especificación SAE J309, Paragon Scientific™
Código de producto. 16050010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
16050010 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16050010
Marca: Paragon Scientific CL15
Los estándares de viscosidad CCS certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de equipos analíticos utilizados en pruebas de simulador de arranque en frío (CCS) según la norma ASTM D5293 y las especificaciones SAE J300.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Certificado de análisis Yes
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.