Learn More
Estándar de viscosidad CCS, ASTM D 5293 y especificación SAE J302, Paragon Scientific™
Código de producto. 16030010
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 16030010
Marca: Paragon Scientific CL08
Los estándares de viscosidad CCS certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de equipos analíticos utilizados en pruebas de simulador de arranque en frío (CCS) según la norma ASTM D5293 y las especificaciones SAE J300.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Certificado de análisis Yes
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • CCS Viscosity Standard, CL080 (CL08)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.