missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR8 (CD198) Mouse anti-Human , APC, Clone: 433H, BD Biosciences™

Código de producto. p-7231803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17227694 25 Tests 25 tests
17217694 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17227694

Marca: BD Biosciences 566898

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR8 (CD198) Monoclonal antibody specifically detects CCR8 (CD198) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR8 (CD198)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 433H
Conjugado APC
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen CCR8; CKR-L1; CKRL1; CMKBR8; CMKBRL2; CY6; GPR-CY6; GPRCY6; MGC129966; MGC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CCR8 Transfected Cell Line
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.