missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR8 Antibody (1055C), DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB8324L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CCR8 Monoclonal antibody specifically detects CCR8 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| CCR8 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 1055C | |
| Flow Cytometry | |
| CC chemokine receptor 8, C-C CKR-8, CC-chemokine receptor chemr1, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198, CDw198 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 8, chemokine (C-C) receptor 8, chemokine (C-C) receptor-like 2, Chemokine receptor-like 1, CKR-L1, CKRL1MGC129966, CMKBR8MGC129973, CMKBRL2C-C chemokine receptor type 8, CY6, GPRCY6, GPR-CY6, TER1CC chemokine receptor CHEMR1 | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with mouse CCR8, Accession # P56484 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites | |
| 1237 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido