Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human, PE, Clone: 2-L1-A, BD Pharmingen™
Código de producto. p-7160163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17207574 25 Tests 25 tests
17297564 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17207574 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566742
Mouse Monoclonal Antibody
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR7 (CD197)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2-L1-A
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CCR7 (CD197)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ