Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human, PE, Clone: 2-L1-A, BD Pharmingen™
Código de producto. 17207574
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
17207574 25 Tests 25 tests
17297564 100 Tests 100 tests
2 options
Código de producto. 17207574
Marca: BD Biosciences 566742
Mouse Monoclonal Antibody
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR7 (CD197)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2-L1-A
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CCR7 (CD197)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ