missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR7 Antibody (R707) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30167538 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30167538

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328566JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CCR7 Monoclonal antibody specifically detects CCR7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR7
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon R707
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BLR2C-C chemokine receptor type 7, C-C CKR-7, CC-CKR-7, CCR-7, CD197, CD197 antigen, CDw197CC chemokine receptor 7, chemokine (C-C motif) receptor 7, CMKBR7chemokine (C-C) receptor 7, EBI1EBV-induced G protein-coupled receptor 1, EBV-induced G-protein coupled receptor 1, Epstein-Barr virus induced gene 1, Epstein-Barr virus induced G-protein coupled receptor, Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1, EVI1, lymphocyte-specific G protein-coupled peptide receptor, MIP-3 beta receptor
Especie del huésped Human
Inmunógeno CCR7/ CD197
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1236
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.