missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR5 Antibody (RC-10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30141657 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30141657

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP312000CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR5
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RC-10
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised by immunizing mice with CCR5.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1234
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.