missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30149075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30149075 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30149075 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP177065CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCR3 Polyclonal antibody specifically detects CCR3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen b-chemokine receptor, CC chemokine receptor 3, C-C chemokine receptor type 3, C-C CKR-3, CCR-3, CD193 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 3, CKR3CC-CKR-3CMKBR3CD193, eosinophil CC chemokine receptor 3, Eosinophil eotaxin receptor, MGC102841
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human CCR3. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CCR3. Amino Acid Squence: PSEKLERTSSVSPS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1232
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.