missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR2 (CD192) Mouse anti-Human, BB700, Clone: LS132.1D9, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 747847
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CCR2 (CD192) Monoclonal antibody specifically detects CCR2 (CD192) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| CCR2 (CD192) | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| CCR2 (CD192) | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| Flow Cytometry | |
| LS132.1D9 (also known as 1D9) | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido