missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR2 Antibody (2D8), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30154506 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30154506

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP235333CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR2 Monoclonal antibody specifically detects CCR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2D8
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human CCR2 protein (between residues 1-100) [Uniprot: P41597]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 729230
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.