missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CCR1 Polyclonal Antibody

Descripción
CCR1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow
Chemokines play important roles in inflammation and are critical for the recruitment of effector immune cells to sites of infection. Chemokines activate leukocytes by binding to G protein coupled receptors. The ever-growing chemokine receptor subtypes can be divided into 2 major groups, CXCR and CCR, based on the 2 major classes of chemokines. One of the CCR receptors, CCR1, is expressed on neutrophils, monocytes, lymphocytes, and eosinophils and binds the leukocyte chemoattractant and hemopoiesis regulator macrophage-inflammatory protein (MIP-1 ), eotaxin, as well as several other related chemokines. Mice lacking the chemokine receptor CCR1 have defects in neutrophil trafficking and proliferation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | CCR1 |
| N.º de referencia del gen | P32246 |
| Alias de gen | C-C chemokine receptor type 1; C-C CKR-1; C-C motif chemokine receptor 1; CC-CKR-1; Ccr1; CCR-1; CD191; chemokine (C-C motif) receptor 1; chemokine (C-C) receptor 1; CKR1; CKR-1; CMKBR1; CMKR1; HM145; LD78 receptor; macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor; macrophage inflammatory protein-1 alpha receptor; MIP-1 alpha R; MIP-1 alphaR; MIP-1alpha-R; MIP1aR; Mip-1a-R; RANTES receptor; RANTES-R; SCYAR1 |
| Símbolos de los genes | CCR1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?