Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR1-bla U2OS Cells
Código de producto. 10266773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
8 x 106 Celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10266773 8 x 106 Celdas cada uno
1 options
Código de producto. 10266773
Marca: Thermo Scientific™ K1787
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Tango™ CCR1 -bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
The Tango™ CCR1 -bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ CCR1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_001295
Entrada del ensayo Selección de arrestina beta basada en células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Células K1787 Tango™ CCR1-bla U2OS
(El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
• Células Tango™ CCR1-bla U2OS
• Protocolo de ensayo Tango™ CCR1-bla U2OS
• Certificado de análisis
Las células Tango™ CCR1-bla U2OS se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
Cola citoplasmática Cola de GRPR GPCR
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) GPCR
Símbolo de gen CCR1
Incluye Células CCR1-bla U2OS, protocolo de ensayo CCR1-bla U2OS, certificado de análisis
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Familia de proteínas GPCR (receptores acoplados a proteína G)
Cantidad 8 x 106 Celdas
Presentación de datos Punto final
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Entrada diana CCR1
Tipo Células en proceso de división
Línea de células U2OS
System Type Tango™
Druggable Target GPCR