missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR1 Antibody (53504) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB145F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CCR1 Monoclonal antibody specifically detects CCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| CCR1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 53504 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| C-C chemokine receptor type 1, CC-CKR-1, CCR-1, CD191, CD191 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 1, CKR1, CKR-1, CMKBR1SCYAR1, CMKR1, HM145C-C CKR-1, LD78 receptor, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor, MIP-1alpha-R, MIP1aR, RANTES receptor, RANTES-R | |
| Swiss 3T3 mouse cell line transfected with human CCR1, Accession # P32246 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 1230 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido