missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCNK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15833224
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15833224 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15833224

Marca: Invitrogen™ PA568387

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCNK Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Regulatory subunit of cyclin-dependent kinases that mediates activation of target kinases. Plays a role in transcriptional regulation via its role in regulating the phosphorylation of the C-terminal domain (CTD) of the large subunit of RNA polymerase II (POLR2A).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCNK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica CCNK
N.º de referencia del gen O75909
Alias de gen AW123198; AW413594; CCNK; CPR4; CycK; cyclin K; cyclin-K
Símbolos de los genes CCNK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic protein corresponding to residues near the C terminal of human CCNK.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8812
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.