missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCND1 Monoclonal Antibody (OTI8B2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17522333 30 μL 30 microlitros
17502333 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17522333

Proveedor: Origene Technologies TA803339S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCND1 Monoclonal antibody specifically detects CCND1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CCND1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8B2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT7
N.º de referencia del gen P08729
Alias de gen AI327039; B-cell CLL/lymphoma 1; B-cell lymphoma 1 protein; BCL1; BCL-1; BCL-1 oncogene; CCND1; CCND1 protein; cD1; cDNA; CycD1; cyclin D1; Cyl-1; D11S287E; FLJ93625; G1/S-specific cyclin-D1; mRNA; PRAD1; PRAD-1; PRAD1 oncogene; U21B31
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-114 and 340-469 of human KRT7 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3855
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.