Learn More
CCMI, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
CCMI (AVL-3288) is a potent and selective α7 nAChR-positive allosteric modulator, does not bind to or activate α7 nAChRs via the orthosteric site, and causes significant positive modulation of agonist-induced currents at α7 nAChRs. CCMI has potential in CNS diseases with cognitive dysfunction.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CCMI |
| Forma física | Solid |
| CAS | 917837-54-8 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H15Cl2N3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | AVL-3288 UCI-4083 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (257.57 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.