missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11326583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11326583 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11326583

Marca: Invitrogen™ PA518604

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 128,000.

This gene encodes a scaffold protein that functions in the stress-activated p38 Mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling cascade. The protein interacts with SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1 (also known as SMURF1) via a phosphotyrosine binding domain to promote RhoA degradation. The protein is required for normal cytoskeletal structure, cell-cell interactions, and lumen formation in endothelial cells. Mutations in this gene result in cerebral cavernous malformations. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCM2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CCM2
N.º de referencia del gen Q9BSQ5
Alias de gen BC029157; C7orf22; Ccm2; CCM2 scaffolding protein; cerebral cavernous malformation 2; cerebral cavernous malformation 2 homolog; cerebral cavernous malformations 2 protein; Cerebral cavernous malformations protein 2 homolog; malcavernin; MGC4067; MGC4607; MGC74868; Oncostatin; OncostatinM; Osm; osmosensing scaffold for MEKK3; PP10187
Símbolos de los genes CCM2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (KGEKSRDKKAHEK) corresponding to the internal amino acids of CCM2 (aa 23-36).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 305505, 83605
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.