missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL8/MCP-2 Antibody (CCL8/3683), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
CCL8/MCP-2 Monoclonal antibody specifically detects CCL8/MCP-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCL8/MCP-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CCL8/3683 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | C-C motif chemokine 8, chemokine (C-C motif) ligand 8, HC14, MCP2, MCP-2, member 8 (monocyte chemotactic protein 2), monocyte chemoattractant protein 2, SCYA10, small-inducible cytokine A8 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant CCL8/MCP-2 protein fragment (around aa1-99) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P80075) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?