Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de CCL6 de ratón
Descripción
El ensayo ELISA para CCL6 ratón cuantifica el CCL6 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la CCL6 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CCL6 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
CCL6(22-95) y CCL6(23-95) son potentes quimioatrayentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P27784 |
| Intervalo del ensayo | 15,63-1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 18 pg |
| Intervalo de calibración | De 18 pg/mL a 1000 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Quimiocinas y receptores |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Detecta CCL6 de ratón, sin reactividad cruzada con CCL3, CCL4 o CCL9 recombinante de ratón |
| Mostrar más |