missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL5 Monoclonal Antibody (OTI2A7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17556473
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17556473 100 μL 100 microlitros
17576473 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17556473

Marca: Origene Technologies TA806330

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL5 recognizes natural and recombit IP-10.

Especificaciones

Antígeno CCL5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CCL5
N.º de referencia del gen P13501
Alias de gen D17S136E, RANTES, SCYA5, SIS-delta, SISd, TCP228, eoCP
Símbolos de los genes CCL5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CCL5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6352
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.