missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL5 Monoclonal Antibody (OTI2A7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17576473
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17576473 30 μL 30 microlitros
17556473 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17576473 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806330S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL5 Monoclonal antibody specifically detects CCL5 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CCL5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PCBP1
N.º de referencia del gen Q15365
Alias de gen beta-chemokine RANTES; CC chemokine; C-C motif chemokine 5; C-C motif chemokine ligand 5; CCL5; chemokine (C-C motif) ligand 5; D17S136E; EoCP; eosinophil chemotactic cytokine; MGC17164; MuRantes; OTTHUMP00000197106; RANTES; RANTES protein; RANTES(3-68); RANTES(4-68); regulated upon activation normal T-cell expressed and secreted; regulated upon activation, normally T-expressed, and presumably secreted; Scya5; SIS d; SISd; SIS-delta; SISd; small inducible cytokine A5; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5; small-inducible cytokine A5; T cell-specific protein P228; T-cell specific protein p288; T-cell-specific protein RANTES; TCP228; Unknown (protein for MGC:127014)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-225 of human PCBP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5093
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.